Learn More
trans (2,3)-Dihydro Tetrabenazine, TRC
Artikelnummer. 30382262
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382262 10 mg
30378603 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44965510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171598-74-6
Summenformel C19H29NO3
Molekulargewicht (g/mol) 319.44
Synonym rel-(2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol, (2α,3β,11bβ)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3 -(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]1CN2CCC3=CC(=C(C=C3[C@H]2C[C@H]1O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans (2,3)-Dihydro Tetrabenazine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H29NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16-17,21H,5-7,10-11H2,1-4H3