Learn More
Trans-2,3-Dimethylacrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736269
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
80-59-1
C5H8O2
100.12
MFCD00066864
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
125468
CHEBI:9592
(2E)-2-methylbut-2-enoic acid
C\C=C(/C)C(O)=O
80-59-1
C5H8O2
100.12
MFCD00066864
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
125468
CHEBI:9592
(2E)-2-methylbut-2-enoic acid
C\C=C(/C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Schmelzpunkt 61.0°C to 65.0°C
Farbe Weiß bis beige
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 198.4°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(CH3)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 02, 430
Merck Index 15, 9589
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 1g/10mL methanol,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.