Learn More
trans-2,3-Epoxybutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026165
31.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21490-63-1
C4H8O
72.107
MFCD00005129
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
6432237
(2R,3R)-2,3-Dimethyloxiran
CC1C(O1)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21490-63-1
C4H8O
72.107
MFCD00005129
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
6432237
(2R,3R)-2,3-Dimethyloxiran
CC1C(O1)C
A higher order cuprate reacted with trans-2,3-epoxybutane a high yield both counted on the epoxide (96%) and on the haloalkane (85%). Enolate derived from trans-2,3-Epoxybutan has chiral recognition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
A higher order cuprate reacted with trans-2,3-epoxybutane a high yield both counted on the epoxide (96%) and on the haloalkane (85%). Enolat, das von trans-2,3-Epoxybutan abgeleitet wurde, weist eine chirale Assoziation auf.
Löslichkeit
In Wasser löslich (95 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2,3-Epoxybutane
Dichte 0.804
Siedepunkt 54°C to 55°C
Flammpunkt −26°C (−14°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.373
Menge 1 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 79772
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(95g/L).
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 97%