Learn More
Trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228918
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
83947-56-2
C14H19BO2
230.11
MFCD03453666
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
5708413
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(E)-2-Phenylethenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
83947-56-2
C14H19BO2
230.11
MFCD03453666
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
5708413
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(E)-2-Phenylethenyl]-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 89°C to 93°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 230.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.