missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamid, Mikromol™
Beschreibung
trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide |
| CAS | 15942-11-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H18 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | trans-2-Amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)benzamide, Benzamide, o-amino-N-(4-hydroxycyclohexyl)-, trans- (8CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H18N2O2/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(16)8-6-9/h1-4,9-10,16H,5-8,14H2,(H,15,17)/t9-,10- |
| SMILES | Nc1ccccc1C(=O)N[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-N-(4-Hydroxycyclohexyl)benzamid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?