Learn More
Trans-2-Bromozimtsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430203
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430203 5 g 5 Gramm
11440203 25 g 25 Gramm
11450203 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11381.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7345-79-1 | C9H7BrO2 | 227.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7345-79-1
Summenformel C9H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.06
MDL-Nummer MFCD00016836
InChI-Schlüssel OMHDOOAFLCMRFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromocinnamic acid, trans-2-bromocinnamic acid, o-bromocinnamic acid, 3-2-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,2, 2e-3-2-bromophenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-bromophenyl acrylic acid, 3-2-bromo-phenyl-acrylic acid, e-3-2-bromophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-bromophenyl acrylic acid
PubChem CID 688321
IUPAC-Name (E)-3-(2-bromphenyl)prop-2-ensäure
SMILES OC(=O)C=CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-Bromocinnamic acid
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2357933
Formelmasse 227.06
Reinheit (%) ≥98%