Learn More
trans-2-Decanal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044326
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3913-81-3
C10H18O
154.25
MFCD00014679
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
5283345
CCCCCCC\C=C\C=O
3913-81-3
C10H18O
154.25
MFCD00014679
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
trans-2-decenal, e-dec-2-enal, 2-decenal, decenal, e-2-decenal, 3-heptylacrolein, decenaldehyde, decylenic aldehyde, 2-decenal, 2e, 2-decenal, e
5283345
CCCCCCC\C=C\C=O
trans-2-Decenal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-2-Decenal ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2-Decenal
Dichte 0.84
Siedepunkt 117°C (17 mmHg)
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.4565
Menge 5 g
Beilstein 1704445
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name (E)-Dec-2-enal
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 95%