Learn More
trans-2-(Dimethylamino)cyclopentanol, TRC
Artikelnummer. 30385315
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385315 50 mg 50 Milligramm
30376586 500 mg -
30368860 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49574850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18760-79-7
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.2
IUPAC-Name (1R,2R)-2-(dimethylamino)cyclopentan-1-ol
SMILES CN(C)[C@@H]1CCC[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-2-(Dimethylamino)cyclopentanol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO/c1-8(2)6-4-3-5-7(6)9/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Formelmasse 129.1154