Learn More
Trans-2-Hexen-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-142640
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
928-95-0
C6H12O
100.16
MFCD00002927
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
5318042
CCC\C=C\CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
928-95-0
C6H12O
100.16
MFCD00002927
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
5318042
CCC\C=C\CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexen-1-ol
Namenshinweis 96%
Farbe Farblos
Dichte 0.8440g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 160.0°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH=CHCH2OH
Brechungsindex 1.4350 to 1.4410
Menge 25 mL
Beilstein 01, II, 486
Relative Dichte 0.844
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC-Name (E)-Hex-2-en-1-ol
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Hexen-1-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.