Learn More
trans-2-Hexenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
trans-2-Hexenal is used in evaluation of quality of protected designation of origin virgin olive oils by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography using flame ionization detection and multivariate analysis. It was used in the multicomponent method for the determination of low-molecular-weight carbonyl compounds in biological samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-2-Hexenal wird zur Bewertung der Qualität nativer Olivenöle mit geschützter Ursprungsbezeichnung durch die Headspace-Festphasen-Mikroextraktion-Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektion und multivariater Analyse verwendet. Wurde in der Mehrkomponenten-Methode zur Bestimmung von Carbonylverbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind Basen, Luft, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel und Wärme.
Trans-2-Hexenal wird zur Bewertung der Qualität nativer Olivenöle mit geschützter Ursprungsbezeichnung durch die Headspace-Festphasen-Mikroextraktion-Gaschromatographie mit Flammenionisationsdetektion und multivariater Analyse verwendet. Wurde in der Mehrkomponenten-Methode zur Bestimmung von Carbonylverbindungen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind Basen, Luft, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel und Wärme.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-2-Hexenal |
Dichte | 0.848 |
Siedepunkt | 37°C to 38°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | 38°C (100°F) |
Geruch | Sweet |
Brechungsindex | 1.447 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1988 |
Beilstein | 1699684 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |