Learn More
Trans-2-Hexensäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430084
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430084 10 g 10 Gramm
11440084 50 g 50 Gramm
11450084 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430084 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13571.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13419-69-7 | C6H9O2 | 113.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13419-69-7
Summenformel C6H9O2
Molekulargewicht (g/mol) 113.14
MDL-Nummer MFCD00002705
InChI-Schlüssel NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-M
Synonym trans-2-hexenoic acid, 2-hexenoic acid, e-hex-2-enoic acid, hex-2-enoic acid, trans-hex-2-enoic acid, e-2-hexenoic acid, hexenoic acid, 2e-hex-2-enoic acid, 2-hexenoic acid, 2e, 2-hexenoic acid, e
PubChem CID 5282707
ChEBI CHEBI:87721
IUPAC-Name (E)-Hex-2-ensäure
SMILES CCC\C=C\C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-2-Hexenoic acid
Schmelzpunkt 30°C to 35°C
Dichte 0.965
Siedepunkt 217°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Brechungsindex 1.4385
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1720443
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 96%