Learn More
Trans-2-Nonenal, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10636101
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material trans-2-Nonenal
Namenshinweis 95%
CAS 18829-56-6
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 55°C to 60°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H16O
Strukturformel CH3(CH2)5CH=CHCHO
Brechungsindex 1.4520 to 1.456
MDL-Nummer MFCD00007012
Menge 25 mL
Merck Index 15, 6763
Relative Dichte 0.84
Synonym trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,fixed oils
InChI-Schlüssel BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
SMILES CCCCCCC=CC=O
IUPAC-Name (E)-non-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 140.23
PubChem CID 5283335
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig