Learn More
Trans-2-Pentensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10731341
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-2-Pentenoic acid
Namenshinweis 97%
CAS 13991-37-2
Schmelzpunkt 9.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 106.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H8O2
Strukturformel C2H5CH=CHCO2H
Brechungsindex 1.4522
MDL-Nummer MFCD00002704
Menge 25 g
Beilstein 02, 426
Relative Dichte 0.99
Synonym trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C)
InChI-Schlüssel YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
SMILES CC\C=C\C(O)=O
IUPAC-Name (2E)-pent-2-enoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
PubChem CID 638122
ChEBI CHEBI:38366
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-Pentenoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.