Learn More
trans-3-(Boc-Amino)cyclohexancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4-Fluorobenzylamin-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet wird.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Bromo-4-Fluorobenzylamin-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet wird.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid |
IUPAC-Name | 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexane-1-carboxylic acid |
Formelmasse | 243.29 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 250 mg |