Learn More
Trans-3-Hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388365
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388365 5 g 5 Gramm
11378365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10311.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Oligomers were prepared from the ozonolyses of cis- and trans-3-hexene and cis- and trans-2,5-dimethyl-3-hexene. Synthesis and characterization of aliphatic unsaturated polyesters is from trans-3-hexene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oligomere wurden durch Ozonolyse von cis- und trans-3-Hexen und cis- und trans-2,5-Dimethyl-3-hexen hergestellt. Synthese und Charakterisierung aliphatischer ungesättigter Polyester erfolgt aus trans-3-Hexen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Benzol, Ligroin, Ethanol, Chloroform, Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13269-52-8
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00009386
InChI-Schlüssel ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
IUPAC-Name (E)-Hex-3-en
SMILES CCC=CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3-Hexene
Schmelzpunkt -113°C
Dichte 0.677
Siedepunkt 66°C to 67°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.394
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1718859
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-3-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Hex-3-ene