Learn More
Trans-3-Hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058343
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
13269-52-8
C6H12
84.162
MFCD00009386
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
638066
(E)-Hex-3-en
CCC=CCC
13269-52-8
C6H12
84.162
MFCD00009386
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
638066
(E)-Hex-3-en
CCC=CCC
Oligomers were prepared from the ozonolyses of cis- and trans-3-hexene and cis- and trans-2,5-dimethyl-3-hexene. Synthesis and characterization of aliphatic unsaturated polyesters is from trans-3-hexene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oligomere wurden durch Ozonolyse von cis- und trans-3-Hexen und cis- und trans-2,5-Dimethyl-3-hexen hergestellt. Synthese und Charakterisierung aliphatischer ungesättigter Polyester erfolgt aus trans-3-Hexen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Benzol, Ligroin, Ethanol, Chloroform, Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-3-Hexene
Schmelzpunkt -113°C
Dichte 0.677
Siedepunkt 66°C to 67°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Geruch Mild
Brechungsindex 1.394
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1718859
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether.
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 98%