Learn More
trans-3'-Hydroxy Cotinine (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trans-3'-Hydroxycotinine |
| CAS | 34834-67-8 |
| Summenformel | C10 H12 N2 O2 |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3R,5S)-, 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3R-trans)-, Cotinine, hydroxy- (6CI), (3R,5S)-3-Hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (3S-trans)-3-Hydroxycotinine, (3'R,5'S)-3'-Hydroxycotinine, Hydroxycotinine, trans-1-Methyl-3(R)-hydroxy-5(S)-3-pyridyl-2-pyrrolidinone, trans-3'-Hydroxycotinine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)c2cccnc2 |
| IUPAC-Name | (3R,5S)-3-hydroxy-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.21 |
| Formelmasse | 192.0899 |
| Mehr anzeigen |