Learn More
trans-3'-Hydroxy Cotinine Perchlorate, TRC
Artikelnummer. 30400054
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400054 100 mg
30393961 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH924600100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126874-95-1
Summenformel C10H12N2O2 . HClO4
Molekulargewicht (g/mol) 292.67
Synonym (3R,5S)-3-Hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone Perchlorate, (3R-trans)-3-Hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone Monoperchlorate (Salt)
IUPAC-Name (3R,5S)-3-hydroxy-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one;perchloric acid
SMILES CN1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)c2cccnc2.OCl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-3'-Hydroxy Cotinine Perchlorate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O2.ClHO4/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7;2-1(3,4)5/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3;(H,2,3,4,5)/t8-,9+;/m0./s1
Formelmasse 292.0462