Learn More
trans-3-Hydroxystilben, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-3-Hydroxystilbene |
| CAS | 76425-88-2 |
| Summenformel | C14 H12 O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O/c15-14-8-4-7-13(11-14)10-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-11,15H/b10-9+ |
| SMILES | Oc1cccc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-Name | 3-[(E)-2-Phenylethenyl]phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.244 |
| Formelmasse | 196.089 |