Learn More
Alfa Aesar™ trans-3-Octen, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ 043154.04
Weitere Details : CAS : 14919-01-8 Netto-Gewicht : 0.00200kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 2g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324838
  • 29.74 € / 2 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
14919-01-8
112.216
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
638228
CCCCC=CCC
C8H16
MFCD00039971
trans-3-octene, e-3-octene, e-oct-3-ene, 3-octene, e, 3-octene, 3e, unii-2a4p9ko860, 3-octene, 3e-3-octene, 3e-oct-3-ene, cis-3-octene
(E)-Oct-3-en
Spezifikation
trans-3-Octene
13°C (57°F)
1.413
2g
C8H16
UN3295
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
(E)-Oct-3-en
638228
Flüssig
0.716 g/mL
Characteristic
121°C to 222°C
14919-01-8
MFCD00039971
trans-3-octene, e-3-octene, e-oct-3-ene, 3-octene, e, 3-octene, 3e, unii-2a4p9ko860, 3-octene, 3e-3-octene, 3e-oct-3-ene, cis-3-octene
CCCCC=CCC
112.216
112.22
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation