Learn More
trans-4-(2-Propynyl)cyclohexancarbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30421914
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421914 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8383705MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 250682-81-6
Summenformel C11H16O2
Menge 5 mg
Synonym trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3
SMILES COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1
IUPAC-Name Methyl-4-prop-2-inylcyclohexan-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
Formelmasse 180.115