Learn More
trans-4-(2-Propynyl)cyclohexancarbonsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 250682-81-6 |
| Summenformel | C11H16O2 |
| Menge | 2 mg |
| Synonym | trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1 |
| IUPAC-Name | Methyl-4-prop-2-inylcyclohexan-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.24 |
| Formelmasse | 180.115 |