Learn More
trans-4-(2-Propynyl)cyclohexancarbonsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30419527
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419527 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83837010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 250682-81-6
Summenformel C11H16O2
Menge 10 mg
Synonym trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3
SMILES COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1
IUPAC-Name Methyl-4-prop-2-inylcyclohexan-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
Formelmasse 180.115