missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-4-(6,8-Dibrom-1,4-dihydrochinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanolhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
trans-4-(6,8-Dibrom-1,4-dihydrochinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanolhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 15942-08-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H18 Br2 N2 O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Imp. B (EP), trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol monohydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Ambroxol Impurity B as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol Hydrochloride, NA 873 Hydrochloride, Ambroxol EP Impurity B Hydrochloride, Ambroxol Cyclic Impurity Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,11-12,17,19H,1-4,7-8H2;1H/t11-,12-; |
| SMILES | Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2CNc3c(Br)cc(Br)cc3C2 |
| IUPAC-Name | 4-(6,8-Dibrom-2,4-dihydro-1H-chinazolin-3-yl)cyclohexan-1-ol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?