Learn More
Tranexamsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10277453
334.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1197-18-8
C8H15NO2
157.21
MFCD00001466
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
5526
4-(aminomethyl)cyclohexan-1-Carbonsäure
C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1197-18-8
C8H15NO2
157.21
MFCD00001466
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
5526
4-(aminomethyl)cyclohexan-1-Carbonsäure
C1CC(CCC1CN)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tranexamic acid
Schmelzpunkt >300°C
pH 6.5 to 8 (5% soln.)
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel H2NCH2C6H10CO2H
Verlust bei Trocknung 1% max.
Merck Index 15, 9730
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 166g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether,practically insoluble in most organic solvents
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) ≥98%
Menge 250 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.