Learn More
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+ |
| Formelmasse | 113.0841 |