missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trans-4-Methoxyzimtaldehyd, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7020773
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
24680-50-0
C10H10O2
162.19
MFCD00017343
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
641294
CHEBI:27952
(E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal
COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
24680-50-0
C10H10O2
162.19
MFCD00017343
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
641294
CHEBI:27952
(E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal
COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1

trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Trans-4-Methoxycinnamaldehyd wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 160°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pleasant
Menge 10 g
Beilstein 1447540
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'