Learn More
Trans-4-Phenyl-3-Buten-2-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-182071
26.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1896-62-4
C10H10O
146.19
MFCD00008779
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
637759
CHEBI:78399
(E)-4-phenylbut-3-en-2-on
CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1896-62-4
C10H10O
146.19
MFCD00008779
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
637759
CHEBI:78399
(E)-4-phenylbut-3-en-2-on
CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-4-Phenyl-3-buten-2-one
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 38.5°C to 41°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 260°C to 262°C
Flammpunkt 122°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCOCH3
Menge 50 g
Beilstein 07, 364
Merck Index 15, 1140
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform and,ether
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form CrystallineSubstance