Learn More
(trans)-4-Propyl-1-methyl-L-prolin-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (trans)-4-Propyl-1-methyl-L-proline-d3 |
| CAS | 1356839-92-3 |
| Summenformel | C9H14D3NO2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 4R)-4-Propyl-hygric Acid-d3, (4R)-4-Propyl-hygric Acid-d3, (2S,4R)-4-Propyl-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid-d3, 1-Methyl-4-propylproline-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-4-7-5-8(9(11)12)10(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C[C@H](CCC)C[C@H]1C(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.26 |