Learn More
trans-Aconitic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-Aconitic Acid |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+ |
| Formelmasse | 174.0164 |