Learn More
trans-beta-Styrylboronsäurepinacolester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11348906
Click to view available options
Menge:
250 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
83947-56-2
C14H19BO2
230.11
MFCD03453666
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
5708413
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
83947-56-2
C14H19BO2
230.11
MFCD03453666
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
e-4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, e-phenylethenylboronic acid, pinacol ester, trans-styrylboronic acid, pinacol ester, beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl styrene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, trans-2-phenylvinylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylethenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-2-phenylvinyl-1,3,2-dioxaborolane
5708413
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 27°C to 33°C
Siedepunkt 128°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 250 mg
Beilstein 8617179
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(1E)-2-phenylethenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formelmasse 230.12
Reinheit (%) 99%