Learn More
trans-Clopidogrel-MP-13C,d3 Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30365520
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365520 5 mg 5 Milligramm
30367245 10 mg 10 Milligramm
30362875 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30365520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5872775MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1331383-23-3
Summenformel C2613CH27D3ClNO6S
Molekulargewicht (g/mol) 536.06
Synonym Trans-Clopidogrel-Mp-13C,D3 Ethyl Ester Derivative, (Mixture Of Diastereomers)
IUPAC-Name methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-[(3E)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-[2-oxo-2-[3-(trideuterio(113C)methoxy)phenyl]ethyl]sulfanylpiperidin-1-yl]acetate
SMILES [2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)C(=O)CSC2CCN(C/C/2=C\C(=O)OCC)C(C(=O)OC)c3ccccc3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Clopidogrel-MP-13C,d3 Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers)
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H30ClNO6S/c1-4-35-25(31)15-19-16-29(26(27(32)34-3)21-10-5-6-11-22(21)28)13-12-24(19)36-17-23(30)18-8-7-9-20(14-18)33-2/h5-11,14-15,24,26H,4,12-13,16-17H2,1-3H3/b19-15+/i2+1D3