Learn More
trans-Clopidogrel-MP-Ethylesterderivat (Diastereomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-Clopidogrel-MP Ethyl Ester Derivative(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1331383-19-7 |
| Summenformel | C27 H30 Cl N O6 S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Trans-Clopidogrel-Mp Ethyl Ester Derivative, (Mixture Of Diastereomers) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H30ClNO6S/c1-4-35-25(31)15-19-16-29(26(27(32)34-3)21-10-5-6-11-22(21)28)13-12-24(19)36-17-23(30)18-8-7-9-20(14-18)33-2/h5-11,14-15,24,26H,4,12-13,16-17H2,1-3H3/b19-15+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1SCC(=O)c2cccc(OC)c2)C(C(=O)OC)c3ccccc3Cl |
| IUPAC-Name | Methyl-2-(2-Chlorphenyl)-2-[(3E)-3-(2-Ethoxy-2-oxoethyliden)-4-[2-(3-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl]sulfanylpiperidin-1-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 532.048 |
| Formelmasse | 531.148 |