Learn More
Alfa Aesar™ Trans-Dichlorobis(diethylsulfid)Platin(II), Pt43.7 %
Hydrosilierung
Marke: Alfa Aesar™ 010484.06
Weitere Details : CAS : 15337-84-5 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
15337-84-5 | |
MFCD00050943 |
Spezifikation
trans-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II) | |
5g | |
MFCD00050943 | |
446.37 |
Pt 43.7% | |
15337-84-5 | |
Soluble in acetone,alcohol,ethyl acetate and benzene | |
Kristallin |