Learn More
trans-Diethyl-Stilbestrol, TRC
Artikelnummer. 30377707
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30377707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4450261G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18 H20 O2
Menge 1 g
Synonym 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, (E)- (8CI), 4,4'-Stilbenediol, α,α'-diethyl-, trans- (4CI), Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)-, 4,4'-[(1E)-1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl]bis[phenol], (E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, (E)-4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, (E)-Diethylstilbestrol, 4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene, Agostilben, Antigestil, Bertrol, Bio-des, Bufon, Comestrol, Cyren, Cyren A, DEB, DES, DES (synthetic estrogen), Dawe's destrol, Di-Estryl, DiBestrol 2 Premix, Diethylstilbestrol, Distilbene, Domestrol, Estilbin MCO, Estrobene, Estrogenine, Estromenin, Estrosyn, Fonatol, Grafestrol, Hi-Bestrol, Iscovesco, Menostilbeen, Microest, Milestrol, NSC 3070, Neo-Oestranol I, Oestrogenine, Oestromenin, Oestromensyl, Oestromon, Pabestrol, Palestrol, Rumestrol 1, Rumestrol 2, Serral, Sexocretin, Sibol, Stil, Stil-Rol, Stilbestrol, Stilbetin, Stilboefral, Stilboestroform, Stilboestrol, Stilkap, Synestrin, Synthoestrin, Synthofolin, Syntofolin, Vagestrol, trans-4,4'-Dihydroxy-α,β-diethylstilbene, trans-Diethylstilbestrol, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-dihydroxystilbene, trans-α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethyl-4,4'-stilbenediol, α,α'-Diethylstilbenediol
InChI-Formel InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
SMILES CC\C(=C(\CC)/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(O)cc2
IUPAC-Name 4-[(E)-4-(4-Hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Formelmasse 268.1463
Reinheit (%) >95