Learn More
trans-Ferulaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30400592
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400592 50 mg 50 Milligramm
30392657 100 mg -
30390211 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH97307850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20649-42-7
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenal, (2E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde, (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-3-(4-Hydroxy-m-methoxyphenyl)prop-2-enal, (E)-Coniferaldehyde, (E)-Coniferyl aldehyde, (E)-Ferulaldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxy-trans-cinnamaldehyde, E-Coniferyl aldehyde, trans-Coniferaldehyde, trans-Coniferyl Aldehyde
IUPAC-Name (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enal
SMILES COc1cc(\C=C\C=O)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Ferulaldehyde
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+
Formelmasse 178.063