Learn More
trans-Hydroxy-Glimepirid, TRC
Product Code. 30406998
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30406998 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30406998 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH9425301MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material trans-Hydroxy Glimepiride
CAS 600177-94-4
Summenformel C24 H34 N4 O6 S
Menge 1 mg
Synonym 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-N-[2-[4-[[[[[trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-N-[2-[4-[[[[[trans-4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, trans-Hydroxyglimepiride
InChI-Formel InChI=1S/C24H34N4O6S/c1-3-21-16(2)14-28(22(21)30)24(32)25-13-12-17-6-10-20(11-7-17)35(33,34)27-23(31)26-19-8-4-18(15-29)5-9-19/h6-7,10-11,18-19,29H,3-5,8-9,12-15H2,1-2H3,(H,25,32)(H2,26,27,31)/t18-,19-
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](CO)CC3)C1=O
IUPAC-Name 4-Ethyl-N-[2-[4-[[4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-3-methyl-5-oxo-2H-pyrrol-1-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 506.62
Formelmasse 506.2199