Learn More
trans-Jasmonsäure (1 g/ 10 ml Ethanol), TRC
Artikelnummer. 30398402
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
Packungsgröße:
2.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398402 2.5 mL 2.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCJ2105202.5ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Jasmonic Acid
CAS 77026-92-7
Summenformel C12H18O3
Menge 2.5 mL
Synonym (1R,2R)-rel-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid, (+/-)-Jasmonic Acid, [1alpha,2beta(Z)]-3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/t9-,10-/m1/s1
SMILES CC\C=C/CC1C(CC(=O)O)CCC1=O
IUPAC-Name 2-[rac-(1R,2R)-3-oxo-2-[rac-(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 210.27
Formelmasse 210.1256