Learn More
trans-Stilben 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-193606
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
103-30-0
C14H12
180.25
MFCD00064300
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
638088
CHEBI:36007
(E)-Stilben
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
103-30-0
C14H12
180.25
MFCD00064300
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
638088
CHEBI:36007
(E)-Stilben
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Trans--stilbene, 96 %, C14H12, CAS-Nummer-103-30-0, Bibenzylidin, Transstylbene, 1,2-Diphenylethylen, trans-1,2-Diphenylethylen, Alpha, Beta-Diphenylethylen, Stylbene, Trans-1,2-Diphenylethen, Bibenzal, E-stilbene, Bibenzylidene, 500 g, 95 % min. (HPLC), 05,II,537
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-Stilbene
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Farbe Weiß bis beige
Siedepunkt 305°C to 307°C (744.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH=CHC6H5
Menge 100 g
Beilstein 05,II,537
Merck Index 15,8946
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 90 parts cold alcohol,freely soluble in benzene and ether
Formelmasse 180.25
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Stilbene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.