Learn More
Trans-Stilbenoxid, 99 %, ACROS Organics™
23.20 € - 180.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1439-07-2
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00064311
InChI-Schlüssel ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
Synonym trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
PubChem CID 5742860
IUPAC-Name (3R)-2,3-Diphenyloxiran
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10125833
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
132780010
1g Glasflasche 23.20 €
1 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10021450
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
132780050
5g Glasflasche
73.60 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 08-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10617744
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
132780250
25g Glasflasche
180.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1439-07-2
196.25
ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
5742860
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
C14H12O
MFCD00064311
trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
(3R)-2,3-Diphenyloxiran
Spezifikation
trans-Stilbene oxide
Glasflasche
67°C to 70°C
99%
99%
MFCD00064311
trans-stilbene oxide, 3r-2,3-diphenyloxirane, 2r-2alpha,3-diphenyloxirane
C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C3=CC=CC=C3
196.25
196.25
99%
Authentic
Weiß
1g
1439-07-2
C14H12O
17, I, 31
ARCJQKUWGAZPFX-KWCCSABGSA-N
(3R)-2,3-Diphenyloxiran
5742860
Crystals
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • trans-Stilbene oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.