Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, +90 %, Rest hauptsächlich trans,cis-Isomer
Artikelnummer. 11352376
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352376 1 g 1 Gramm
11362376 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06103.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25152-84-5
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.237
MDL-Nummer MFCD00007007
InChI-Schlüssel JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Synonym 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
IUPAC-Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Decadienal
Dichte 0.872
Siedepunkt 110°C (7 mmHg)
Flammpunkt 101°C (213°F)
Geruch Sweet
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich trans, cis-Isomer
Brechungsindex 1.516
Menge 1 g
Beilstein 1704897
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) ≥90%