Learn More
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 98 %, stab. mit 0.1 % alpha-Tocopherol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480523
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480523 5 g 5 Gramm
11490523 25 g 25 Gramm
11400533 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12660.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol wird zur Herstellung von trans-2,3-Methan-4(Z)-hexenol durch Reaktion mit Diiodmethan verwendet. Dient auch als Aroma- und Duftstoff mit Ananasgeruch.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17102-64-6
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00002925
InChI-Schlüssel MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC-Name (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
SMILES C\C=C\C=C\CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Namenshinweis stabilized with 0.1% alpha-tocopherol
Schmelzpunkt 30°C to 31°C
Siedepunkt 79°C to 80°C (12 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Menge 5 g
Beilstein 1719718
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 98%