Learn More
trans,trans-2,4-Undecadienal, 90+ %, Rest hauptsächlich trans,cis-Isomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445453
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445453 5 g 5 Gramm
11455453 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13419.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30361-29-6 | C11H18O | 166.264 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30361-29-6
Summenformel C11H18O
Molekulargewicht (g/mol) 166.264
MDL-Nummer MFCD00014677
InChI-Schlüssel UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Synonym 2,4-undecadienal, 2e,4e-undeca-2,4-dienal, undeca-2,4-dien-1-al, trans,trans-2,4-undecadien-1-al, 2,4-undecadienal, 2e,4e, 2,4-trans,trans-undecadienal, unii-7l26s7bw06, 2,4-undecadienal, e,e, trans,trans-2,4-undecadienal, e,e-2,4-undecadien-1-al
PubChem CID 5367531
IUPAC-Name (2 E,4 E)-Undeca-2,4-Dienal
SMILES CCCCCCC=CC=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans,trans-2,4-Undecadienal
Dichte 0.87
Siedepunkt 128°C to 129°C (10 mmHg)
Flammpunkt 107°C (225°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest hauptsächlich Trans,Cis-Isomer
Brechungsindex 1.512
Menge 5 g
Beilstein 1706330
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 166.27
Reinheit (%) ≥90%