Learn More
trans,Trans-Farnesol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046444
27.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-28-5
C15H26O
222.37
MFCD00002918
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
445070
CHEBI:16619
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
106-28-5
C15H26O
222.37
MFCD00002918
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
445070
CHEBI:16619
(2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
trans,trans-Farnesol is an intermediate used in the biological synthesis of cholesterol from mevalonic acid. It is used in the perfume industry. Further, it is used in the preparation of terpenes such as squalenes, cembranoids and forskolin. It is also used in the synthesis of Cecropia juvenile hormone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans,trans-Farnesol ist ein Zwischenprodukt, das für die biologischen Synthese von Cholesterin aus Mevalonsäure verwendet wird. Wird in der Parfümindustrie verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von Terpenen wie Squalen, Cembranoiden und Forskolin verwendet. Wird auch bei der Synthese des Cecropia-Juvenilhormons verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans,trans-Farnesol
Dichte 0.886
Siedepunkt 137°C (3 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 1 g
Beilstein 1723039
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,3937
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 222.37
Reinheit (%) 97%