missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrien, 97 %, stab. mit 30–50 ppm 4-tert.-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045067
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
676-22-2
C12H18
162.276
MFCD00003720
ZOLLIQAKMYWTBR-MBKAWSJDSA-N
1,5,9-cyclododecatriene, e,e,e, 1,5,9-cyclododecatriene
20835579
(5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-trien
C1CC=CCCC=CCCC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
676-22-2
C12H18
162.276
MFCD00003720
ZOLLIQAKMYWTBR-MBKAWSJDSA-N
1,5,9-cyclododecatriene, e,e,e, 1,5,9-cyclododecatriene
20835579
(5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-trien
C1CC=CCCC=CCCC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
Namenshinweis stabilized with 30 to 50ppm 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 237°C to 238°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 969880
Formelmasse 162.28
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'