missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-Zeatin-ribosid, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042688
117.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6025-53-2
C15H21N5O5
351.363
MFCD00036809
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
6440982
CHEBI:71693
(2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-[6-[[(E)-4-Hydroxy-3-Methylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-Diol
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6025-53-2
C15H21N5O5
351.363
MFCD00036809
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
6440982
CHEBI:71693
(2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-[6-[[(E)-4-Hydroxy-3-Methylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-Diol
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO

trans-Zeatin-riboside is used in tissue culture systems include control of shoot growth and formation, cell division and inhibition of leaf senescence. Cytokinins promote cell division, stimulate shoot proliferation, inhibit root formation, slow the aging process, and activate gene expression and metabolic activity in general.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
trans-Zeatin-Ribosid wird in Gewebekultursystemen verwendet, einschließlich der Kontrolle von Wachstum und Bildung von Sprossen, Zellteilung und Hemmung der Blattseneszenz. Zytokine fördern die Zellteilung, stimulieren Sprossvermehrung, hemmen die Wurzelbildung, verlangsamen den Alterungsprozess und aktivieren die Genexpression und die metabolische Aktivität im Allgemeinen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol.

Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-Zeatin-riboside
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 5460894
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,and methanol.
Formelmasse 351.36
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'