Learn More
Trans-Zeatin-Ribosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10489481
Click to view available options
Menge:
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-Zeatin-riboside
CAS 6025-53-2
Schmelzpunkt 179°C to 180°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H21N5O5
MDL-Nummer MFCD00036809
Menge 50 mg
Synonym zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI-Schlüssel GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-[6-[[(E)-4-Hydroxy-3-Methylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 351.36
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
Formelmasse 351.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver