Learn More
Thermo Scientific Chemicals Transfer- oder Elektro-Blotting-Puffer (10 X), pH-Wert 8.5
Ermöglicht den Proteintransfer von Gelen zu Nitrocellulose oder PVDF bei relativ hohen Spannungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63037.K7
94.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465309
  • 142.00 € / 4 Liter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transfer or electro blotting buffer (10X), pH 8.5 is used to allows protein transfer from gels to nitrocellulose or PVDF at relatively higher voltages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
4L
Umgebungstemperaturen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation