Learn More
Eppendorf™ Übertragungsrack für Eppendorf SmartBlock™
Artikelnummer. 15541290 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
24 x 0.5 ml
24 x 1.5/2.0 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
15541290 24 x 1.5/2.0 ml 1 Stück
15551290 24 x 0.5 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15541290 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 3880000151
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transfergestell geeignet für individuell sensorgesteuerte SmartBlock™ Heiz-/Kühl-/Mischblöcke.
  • Fasst bis zu 24 Mikroröhrchen für den einfachen Transfer mehrerer Gefäße parallel.
  • Bequemer Transfer von bis zu 24 heißen Gefäßen ohne die Finger zu verbrennen
  • Temperaturbereich von -86°C bis 121°C für große Flexibilität
  • Beschränkt auf ThermoMixer C und Thermostat C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aufnahmevermögen 24 x 1.5/2.0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) SmartBlock, ThermoMixer
Temperaturbereich (metrisch) −86 °C bis 121 °C