Learn More
BRAND™ Transferpettor™
Ideal für Flüssigkeiten, wenn Luftverdrängungspipetten nicht funktionieren. Brand™ Transferpettor™ Pipetten mit festem Volumen verarbeiten viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
271.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 8655-2 |
---|---|
Typ | Pipette |
Betriebstemperatur (metrisch) | 15°bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10483921
|
BRAND™
701858 |
10 μl |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10088520
|
BRAND™
701863 |
20 μl |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10232221
|
BRAND™
701853 |
5 μl |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10478302
|
BRAND™
701868 |
50 μl |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10623782
|
BRAND™
701842 |
1 μl |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10509681
|
BRAND™
701873 |
100 μl |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10008540
|
BRAND™
701878 |
200 μl |
271.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit
- Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
- Arbeitet nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
- Der eng anliegende Kolben wischt die Wände der Spitzen immer vollständig sauber und liefert reproduzierbare Ergebnisse
- Nach dem Pipettiervorgang müssen die Spitzen nicht entsorgt werden, da die Restbenetzung vernachlässigbar ist
- Geeignet für Medien mit einer Dichte bis 13.6 g/cm³, Viskosität bis 50,000 mm2/s, Dampfdruck bis 500 mbar
- Temperaturbereich von 15° bis 40 °C
- Erhältlich mit Qualitätszertifikat
Spezifikation
DIN EN ISO 8655-2 | |
Pipette | |
15°bis 40 °C |